Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl
Wird in Kühlschränken oder bei Raumtemperatur verwendet
Marke:  Bel Art™ F42066-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12693496
  • 831.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Acrylschrank mit herausnehmbaren, tablettähnlichen Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf voreingestellten Schienen
  • Die Tür öffnet von rechts nach links und ist mit einer Edelstahlverriegelung gesichert
  • Erhältlich mit drei Einlegeböden
  • Erhältlich in transparenter Farbe und in Bronze für lichtempfindliche Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Acryl
(ab)gedichtet
32 Kanister
3 herausnehmbare Tablett-ähnliche Einlegeböden
12 x 12 Zoll (30,4 x 30,4 cm)
30,4 cm
30,4 cm
30,4 cm
Front-loading
Desiccator
Wird in Kühlschränken/bei Raumtemperatur für lichtempfindliche Materialien verwendet
3 Tablett-ähnliche Einlegeböden mit perforierten Böden und Ein-/Ausschieben auf vorgefertigten Schienen, Verdrehsicherung aus Edelstahl für die Tür
0.82 ft.³
12 in.
12 in.
12 in.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Exsikkatorschränke aus Acryl > Klar