Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Träger für Säure-/Lösungsmittelflaschen
Die Träger aus Polyethylen mit stabilen Henkeln aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht haben breite Rillen an beiden Seiten und am Boden zum Abstützen und Abpolstern von Flaschen.
Marke:  Bel Art™ F16959-0000
118.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11743207
  • 135.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Bieten bruchsicheren Schutz für Glasflaschen
  • Der konische Deckel verfügt oben über eine 5/8 Zoll (16 mm) große Öffnung zum Einführen von Schläuchen; vereinfacht den Transfer von Flüssigkeiten ohne Ausgießen
  • Der Deckel mit abgeschnittener Kante ermöglicht das Ausgießen ohne Entfernen des Deckels
  • Für die Aufnahme von US-amerikanischen Standardreagenzflaschen
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
Nicht autoklavierbar
Flaschen
Conical
No
Zum Aufbewahren von Reagenzflaschen mit US-Norm
32 cm
32 cm
160 mm
18cm
Ja
Weiß
Polyethylen
None
Non-sterile
1
18 cm
12,6 in.
180 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Träger für Säure-/Lösungsmittelflaschen > Außendurchmesser: 180 mm