Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Träger für Säure-/Lösungsmittelflaschen
Die Träger aus Polyethylen mit stabilen Henkeln aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht haben breite Rillen an beiden Seiten und am Boden zum Abstützen und Abpolstern von Flaschen.
Marke:  Bel Art™ F16957-0000
110.56 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11723207
  • 120.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bietet bruchfesten Schutz für Glasflaschen
  • Der Deckel in Konusform hat eine Öffnung von 5/8 in. (16 mm) für das Einsetzen eines Schlauchs; vereinfacht die Überführung von Flüssigkeiten ohne Gießen
  • Der Deckel in abgeschnittener Form ermöglicht das Gießen, ohne dass der Deckel entfernt werden muss
  • Ausgelegt für die Aufnahme genormter US-Reagenzflaschen
Spezifikation
Spezifikation
Flaschenträger
White
Polypropylen
None
Non-sterile
18 cm
13,5 in.
Nicht autoklavierbar
Flaschen (2,5 l)
Conical
No
35 cm
35 cm
18 cm
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Träger für Säure-/Lösungsmittelflaschen > Konischer Deckel; 7,1 x 13,5 Zoll (18 x 35 cm); für 2,5 l (5 pt.) Flasche