Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe
Mit Sterilisations- und Sicherheitsfunktionen.
205.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Verschlusstyp Zip Tie
Farbe Rot
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11392154
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13164-1419
2 bis 4 gal.
205.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11302164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13164-1923
5 bis 9 gal.
478.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11312164
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13164-2535
13 bis 20 gal.
523.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11737927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13164-3138
20 bis 30 gal.
605.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10296674
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Bel-Art™
F13164-3848
40 bis 55 gal.
457.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein schwarzes Biogefahrensymbol und in vier Sprachen gedruckte Vorsichtsmaßnahmen sind im Lieferumfang enthalten.Bel-Art™ SP Scienceware™ 1,5 mil dicke Entsorgungsbeutel für biologische Abfälle sind autoklavierbar und eignen sich für die Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe.
  • Bedruckt mit schwarzem Biogefährdungssymbol
  • Aufgedruckte Vorsichtsmaßnahmen in vier Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch
  • Sterilisationspflaster verdunkelt sich bei der Dampfsterilisation
  • Autoklavierbar bei hohen Temperaturen von 135 °C (275 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Zip Tie
Single-use
Sterilisationsindikator, vorbedruckt mit dem Standard-Warnsymbol für biologische Gefahrenstoffe oder Vorsichtsmaßnahmen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Non-sterile
1,50 mil
ASTM 1922 Tear Resistance, ASTM 1709 Dart Impact
Rot
Für biologische Gefahrenstoffe
Polypropylen
0,279 mm
Beutel zur Entsorgung biologischer Gefahrenstoffe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ 1.5 mil dicke Abfallbeutel für biologische Gefahrenstoffe