Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Made from Nylon. Convenient and safe mixed-bed ion exchanger for small to medium-sized quantities of high purity water. To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
2640.00 CHF - 7630.00 CHF
Spezifikation
Material Nylon
Typ Entmineralisierer
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Flussrate Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10544862
Unterlagen ansehen
behr Labor-Technik™
B00223475
300 l/h 1200 L
2640.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10136541
Unterlagen ansehen
behr Labor-Technik™
B00223478
500 l/h 2400 L
4025.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10034621
Unterlagen ansehen
behr Labor-Technik™
B00223471
500 L/hr. 2400 L
5500.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10267761
Unterlagen ansehen
behr Labor-Technik™
B00223480
800 l/h 5500 L
7630.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 27-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimum exploitation of the ion exchanger capacity due to absolute uniform water distribution in the unit
    • Can be connected to the raw water network directly and without a pressure reducer
      • Resistant to alternating pressure
        • Conductance is controlled directly on the unit (installed measuring equipment) or with remote location meter
          • Also available with shutoff when the limited value is reached and limit control
            • Pressure resistant to 8 bar
Spezifikation
Spezifikation
Nylon
Entmineralisierer