Learn More
behr Labor-Technik™ behropur™ Water Deionizer Made Of Nylon
Made from Nylon. Convenient and safe mixed-bed ion exchanger for small to medium-sized quantities of high purity water. To supply laboratory glassware washers, for general laboratory maintenance and for small industrial consumers. For subsequent demineralization of reverse osmosis systems.
Marke:  behr Labor-Technik™ B00223480
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10267761
  • 7630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Optimale Ausnutzung der Ionenaustauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
    • Direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
      • Beständig gegen Wechseldruck
        • Die Leitfähigkeit wird direkt am Gerät (installierte Messgeräte) oder mit einem Fernstandortmessgerät gesteuert.
          • Auch bei Erreichen des Grenzwertes mit Abschaltung und Niveauregelung erhältlich
            • Druckwiderstand bis 8 bar
Spezifikation
Spezifikation
B45DNZ Druckfestes Mischbett aus Nylon, permanente Druckfestigkeit bis 8 bar, Ersatzkassette
800 l/h
Gehäuse B45dNZ
5500 L
Nylon
Entmineralisierer