Learn More
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
The BeadBath Duo allows for precise temperature control when using either water or thermal beads.
Marke: Benchmark Scientific™ B2402-E
652.83 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Convert from a water bath to a bead bath at the touch of a button
- Two separate modes for beads or water ensure optimal performance
- Quik-Cal™, simple in-lab calibration function
- Accurate and uniform temperature control
- No constant refilling
- Accessory-free securing of containers
- Ability to run constantly without waiting for heating
Spezifikation
2 L | |
5°C to 80°C | |
20.3 x 16.5 x 15.2 cm | |
230 V |
Tubes, Bottles, Flasks | |
Bath | |
15.2 x 13.9 x 10.1 cm | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%