Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill 4 Mini-Homogenisator
Für den persönlichen Gebrauch konzipiert.
Marke: Fisherbrand™ 15525799
2188.77 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Bead-Mühlen-4-fach-Motorantrieb, integrierter Träger für 0.5, 1.5 und 2 ml-Röhrchen, Träger für 7 ml-Röhrchen, Werkzeug-Kit, Bedienungsanleitung.
Beschreibung
- Breiter Leistungsbereich, von schonendem Mischen bis zur Homogenisierung mit hoher Kraft
- Kompaktes Gerät mit nur minimalem Platzbedarf
- Für die Homogenisierung von bis zu 4 Proben in Sekundenschnelle geeignet
- Reproduzierbare Extraktion von Proteinen und Nukleinsäuren
- Gleichzeitiges Verarbeiten von 4 x 0.5 ml, 4 x 1.5 ml, 4 x 2 ml bzw. 1 x 7 ml-Proben
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Bead Mill Homogenisator | |
115/230 VAC | |
Bead Mill Homogenisator für 4 Proben | |
Motorantrieb für Perlmühlen-4-fach-Homogenisator, integrierter Träger für 0.5, 1.5 und 2 ml-Röhrchen, Träger für 7 ml-Röhrchen, Werkzeug-Kit, Bedienungsanleitung |
Videos
-
Fisherbrand bead mills and bead kits
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24165Gültig bis zum: 2025-06-30