Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill 4 Adaptersatz
Ein Adapter für Bead Mill Homogenisatoren zur Erweiterung ihrer Kapazität.
Marke:  Fisherbrand™ 15555809
166.21 CHF gültig bis 2025-08-22
Benutzen Sie den Promotions-Code "24148" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15555809
  • 197.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2 und 7 ml
  • Unterstützte Homogenisierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
2 ml und 7 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bead Mill 4 Adaptersatz >