Learn More
Fisherbrand™ Bead Mill 24 Homogenisator PROMO
Wird für viele verschiedene Anwendungen verwendet, die das Mahlen, Lysieren und Homogenisieren biologischer Proben vor der molekularen Extraktion erfordern. Wird mit Fisherbrand™ Bead-Kits verwendet.
Marke:  Fisherbrand™ 15515799PM
Artikelnummer. 16328317
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Im Lieferumfang ist ein KOSTENLOSES Paket mit 50 x 2 ml-Röhrchen, vorgefüllt mit 2,8 mm-Keramik-Beads, enthalten. Ideal für die Verarbeitung von Gehirn, Leber, Muskeln, Haut und Blättern. RNase-/DNase-frei Verarbeitungsbereich: 300 μl bis 1,8 ml
  • Homogenisieren Sie bis zu 24 x 2 ml-Röhrchen oder 0,5 ml-Röhrchen gleichzeitig
  • In kürzerer Zeit können mehr Proben verarbeitet werden
  • Praktische Röhrchenhalterpositionen zur Frontbeladung für eine einfache Handhabung und optimale Interaktionen zwischen Beads und Proben
  • Der Verarbeitungsbereich ist für Weichgewebeproben ideal
  • Keine Abkühlzeiten zwischen Läufen erforderlich (Non-Stop-Verarbeitung)
  • Einweg-Röhrchen verhindern Kreuzkontaminationen
  • Keine Verschlechterung der Probenqualität aufgrund schneller Verarbeitung
  • Kleinere Stellfläche zur Maximierung der Arbeitsfläche
  • Laufzeit: 1 bis 99 s
  • Leistungsbereich: 0,8 m/s bis 6 m/s in Schritten von 1,5 m/s
  • Anzahl der Zyklen: 1-9
Compliance
CE-konform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Homogenisator
DNA/RNA-Extraktion, Gewebehomogenisierung, Proteinaufreinigung
45 lb.
24 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bead Mill 24 Homogenisator PROMO > Perlmühl-24-fach-Homogenisator