Learn More
Lovibond™ Respirometrisches System BD606 BSB
mit 2 x BD600 Mit 2 x BD600-Steuereinheit mit 6 je Sensorköpfen 12 Flaschen Dichtungen und Rührstäbe 2 Überlaufkolben Nitrifikationshemmer und KOH
Marke: Lovibond™ 2444465
Description
Der BD 600 ist ein respirometrisches System zur Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB). Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie das Fehlerpotenzial und interpretieren Sie Daten auf einfache Weise, um Prozesssteuerungsentscheidungen für Ihre Anlage zu treffen.
Der BD 600 ist das ideale System für die Prozesssteuerung oder dient zur Durchführung eines Sekundärtests für die Verdünnungsmethode. Die Verwendung eines respirometrischen Systems löst viele der Probleme im Zusammenhang mit der Verdünnungsmethode für die BSB-Analyse.
Deutlich kürzere Probenvorbereitung
Es ist ganz einfach, mit der Datenerfassung zu beginnen – einfach die Probe in die Flasche geben, den Nitrifikationshemmer hinzugeben und den Sensorkopf an der Flasche positionieren. Es sind weder Probenverdünnungen oder noch das Impfen der Probe erforderlich. Da es sich um einen respirometrischen Test handelt, entfallen Bedenken hinsichtlich der Luft in der Probe.
Anwender müssen bei Abschluss des Tests nicht zugegen sein
Die Messungen werden automatisch in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt und gespeichert und können jederzeit abgerufen werden – keine Wochenendfahrten mehr zum Labor oder zur Anlage!
Einfache und schnelle Interpretation der Messwerte
Neben der Möglichkeit, die Ergebnisse einer Probe direkt in mg/l BSB anzuzeigen, besitzt das integrierte Display die Fähigkeit, die BSB-Kurve anzuzeigen, wodurch Messdatenpunkte und -trends leicht zu erkennen und zu verstehen sind. Darüber hinaus verfügt jeder Sensorkopf über eine integrierte LED. Dadurch kann der Anwender visuell bestätigen, für welche Probe die Daten angezeigt werden, und mögliche Verwirrung oder Fehler bezüglich der Darstellung der Probendaten werden verringert
Gleichbleibende Messbedingungen
Die automatische Startfunktion stellt sicher, dass alle Messungen bei gleicher Probentemperatur durchgeführt werden. Bei gleichbleibenden Messbedingungen für alle Messwerte muss sich der Anwender nicht um Temperatur- oder Druckschwankungen kümmern, aus denen ungenaue Ergebnisse resultieren.
Probenidentifizierung und -verfolgung
Mit der BD 600-Schnittstelle können Sie beim Einrichten einer neuen Probe ganz einfach einen Identifikationscode oder einen Probennamen zuweisen. Dies hilft, eine Probe ab dem Zeitpunkt der Entnahme zu verfolgen und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit während der Probenmessung.
Verwenden Sie die Fernbedienung
Bei Verwendung eines Inkubators mit Glastür können Anwender die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um Messdaten für eine Probe anzuzeigen – ohne die Tür zu öffnen! Dadurch wird für eine gleichbleibende Temperatur der Proben gesorgt, was für genaue Ergebnisse unerlässlich ist.
Specifications
BSB Respirometrisches System | |
Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs oder Sekundärtest für Verdünnungsmethode |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.