Learn More
BD Vacutainer™ Winged Safety Push Button Blood Collection Sets without Luer Adapter
Blood collection set offers in-vein safety activation provides split-second protection against accidental needlestick injuries
69.45 CHF
Spezifikation
Produkttyp Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 3/4 in.
Länge (angloamerikanisch) Röhrchen 12 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kanülen-Gauge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12547876
Unterlagen ansehen
BD
367324
23 G
69.45 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ease of use reduces training requirements and improves activation compliance
  • In-vein activation reduces the risk exposure to a contaminated needle
  • Easy activation without additional patient discomfort
  • Ideal for use in high-risk environments No luer adapter
Spezifikation
Spezifikation
Per Knopfdruck aktiviertes Blutentnahme-Set
3/4 in.
12 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Winged Safety Push Button Blood Collection Sets without Luer Adapter