Learn More
BD Vacutainer™ Röhrchenhalter
Kostengünstige Einweghalterung, die den OSHA-Vorschriften entspricht
Marke:  BD 364815
Artikelnummer. 12507876
  • 16.85 CHF / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Kompatibel mit dem gesamten BD Vacutainer System von Blutentnahmeprodukten
  • Standardgröße, durchsichtig
  • Nicht steril
  • Durchsichtig
  • Zum einmaligen Gebrauch, nicht stapelbar
  • Latexfrei
Compliance
Entspricht den OSHA-Sicherheits- und Gesundheitshinweisen (SHIB) zur Entsorgung kontaminierter Nadeln und Blutschlauchhalter für die Phlebotomie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Verringert im Vergleich zu wiederverwendbaren Haltern die Kontaktgefahr mit blutgebundenen Infektionserregern
Standard
Unsteril
Ja
Ja
Röhrchenhalter
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Röhrchenhalter > Röhrchenhalter; Standardgröße; durchsichtig