Learn More
BD SafetyGlide™ Insulin, TB and Allergy Syringe with Needle
The permanently attached needle is designed with low waste space, which may result in reduced medication waste
Marke: BD 305937
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tiny Needle Technology completes the BD SafetyGlide line to meet your Sub-Q and intradermal injection need. Includes safety shield.
Spezifikation
31 G | |
Insulinspritze | |
Steril |
0.312 in. | |
0.3 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD SafetyGlide™ Insulin, TB and Allergy Syringe with Needle > 31 G; Sterile
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur