Learn More
BD BD Vacutainer Pronto Kanülenhalter VE=20 Stück
Verhindert ein Überdrehen der Nadel, wenn die Nadel befestigt ist
Marke:  BD 368872
Artikelnummer. 10528554
  • 32.95 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Wiederverwendbarer Kunststoffhalter (100geschätzte Verwendung pro Halter), für alle BD Vacutainer Einzel- und Mehrfachprobennadeln, Blutentnahmesets und Luer-Adapter
  • Entwickelt, um ein Überdrehen beim Befestigen der Nadel zu verhindern und ein reibungsloses und problemloses Lösen zu ermöglichen
  • Erfordert keine Montage und kann mit jeder Entsorgungsbox verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Beim Befestigen der Nadel ein Überdrehen der Nadel verhindern
BD Vacutainer Einzel- und Mehrfachprobennadeln, Blutentnahmesets und Luer-Adapter
Kunststoff
Nadelhalter mit Schnellverschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD BD Vacutainer Pronto Kanülenhalter VE=20 Stück > Pronto Nadelhalter