Learn More
BD Universal Viral Transport Standard and Combo Kits
Sterile kits provide room temperature (2° to 25°C) storage and transport of viruses, chlamydiae, mycoplasmas and ureaplasmas
Marke:  BD 220221
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11753859
Menge Preis
1 139.00 CHF / 50 Stück
3 129.55 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-09-2025
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
Für die Entnahme und den Transport von klinischen Proben, die Viren, Chlamydien, Mykoplasmen oder Ureaplasmen enthalten, von der Sammelstelle zum Prüflabor. Das System kann mit klinischen Standardverfahren für virale, chlamydiale, mykoplasmale und ureaplasmale Kulturen verarbeitet werden. Umfasst ein universelles Transportmedium, das bei Raumtemperatur stabil ist und die Lebensfähigkeit (und Infektiosität) einer Vielzahl von Organismen während des Transports zum Prüflabor aufrecht erhalten kann. Das Medium enthält Proteine zur Stabilisierung, Antibiotika zur Minimierung von bakteriellen und pilzartigen Kontaminationen und einen Puffer zur Aufrechterhaltung eines neutralen pH-Werts.
  • Der Bedarf an Kühllagerung und Transport auf Eis entfällt, wodurch die Häufigkeit der Probenabweisung verringert und ein umständlicher Probentransport vermieden wird
  • Eine einzigartige Mischung von antimikrobiellen Stoffen, die auf bakterielle und mykotische Kontamination abzielen und diese unterdrücken, und für Viren, Chlamydien, Mykoplasmen oder Ureaplasmen nicht schädlich sind
  • Klinische Pathogene bleiben erhalten, während das Wachstum von Kontaminanten gehemmt wird
  • Bewahrt Viren und Chlamydien , wenn diese gefroren mit einem Kryoprotektivum gelagert werden
  • Lieferung samt etikettiertem Fläschchen mit Verschlusskappe für den Transport der klinischen Probe
  • Das System wird auch als Probenentnahmeset geliefert, das aus einer Packung mit einem Fläschchen Medium mit Verschlusskappe und einem Aufreißbeutel mit sterilen Probenentnahme-Tupfern aus Polyester oder Nylon mit geritztem Schaft für leichtes Brechen besteht
  • Die Verschlusskappe ist so konzipiert, dass der Schaft des Abstrichtupfers an der Kappe befestigt wird, wodurch der Einsatz von Pinzetten zum Entfernen des Tupfers im Labor entfällt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Universelles Standard-Kit für den Transport viraler Röhrchenproben
3 ml-Röhrchen, zwei sterile Kunststofftupfer mit regulärer Polyesterspitze, eingeritzter Schaft
Kunststoff
2 x Regular
Entnahme und Transport von klinischen Proben, die Viren, Chlamydien, Mykoplasmen oder Ureaplasmen enthalten, von der Sammelstelle zum Prüflabor
50 pro Packung
Polyester
3 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Universal Viral Transport Standard and Combo Kits > Universelles Standard-Kit für den Transport viraler Proben