Learn More
BD Spritzen mit Luer-Lok™ Spitzen
Conventional disposable syringes available without an attached needle. BD Syringes are available in a variety of tips and can be fitted with either a conventional or safety needle.
Marke: BD 309620
Additional Details : Gewicht : 6.63750kg
Benachrichtigungen:
HINWEIS: Der Druck wurde auf BD 60 ml-Spritzen geändert, sodass er jetzt nur noch auf 50 ml graduiert werden kann. Die Spritze selbst wurde nicht geändert. Spritzen mit Graduierung auf 60 ml sind nicht mehr erhältlich.
Beschreibung
- Feature a clear barrel with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration, positive plunger rod stop
- Packaging is clearly labeled: free of latex, pyrogen, BPA, DEHP or PVC
Spezifikation
± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) | |
Ja | |
Ja | |
Ohne Kanüle | |
Catheter |
CE-Zeichen | |
Spritze | |
1 mL | |
50 mL | |
Steril |