Learn More
BD Spritzen mit Luer-Lok™ Spitzen
Conventional disposable syringes available without an attached needle. BD Syringes are available in a variety of tips and can be fitted with either a conventional or safety needle.
214.00 CHF - 243.00 CHF
Spezifikation
Genauigkeit | ± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
Latexfrei | Ja |
Produkttyp | Spritze |
Einwegprodukt | Ja |
Benachrichtigungen:
HINWEIS: Der Druck wurde auf BD 60 ml-Spritzen geändert, sodass er jetzt nur noch auf 50 ml graduiert werden kann. Die Spritze selbst wurde nicht geändert. Spritzen mit Graduierung auf 60 ml sind nicht mehr erhältlich.
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12692550
|
BD
309620 |
Catheter |
243.00 CHF
160 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11919748
|
BD
309654 |
Slip Tip |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11736198
|
BD
07940-30 |
Luer-Lock |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Feature a clear barrel with bold scale markings
- Tapered plunger rod for ease of aspiration, positive plunger rod stop
- Various tips available, including Catheter tip for flushing tubes and Luer-Lok™ for a more secure connection
- Packaging is clearly labeled: free of latex, pyrogen, BPA, DEHP or PVC
Spezifikation
± 5% (≤1mL), ± 0.07mL (<0.2mL) | |
Ja | |
Ja | |
Ohne Kanüle | |
Steril |
CE-Zeichen | |
Spritze | |
1 mL | |
50 mL |