Learn More
BD Retrievagen-Antigen-Rückgewinnungssysteme
Empfohlen für zinkfixierte und formalinfixierte paraffineingebettete Gewebeschnitte, die eine suboptimale oder keine Reaktivität mit Antikörpern zur immunhistochemischen Färbung aufweisen
Marke:  BD 550527
249.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15806308
  • 250.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
10 % neutral gepuffertes Formalin fixiert das Gewebe durch Vernetzung von Proteinen, die eine Konformationsänderung oder “Maskierung” des antigenen Epitops verursachen können, was zu einer reduzierten oder fehlenden Antikörperreaktivität führt. Die BD Retrievagen Antigen-Retrieval-Systeme sind so konzipiert, um das Epitop zu demaskieren und die Antikörperfärbung zu verbessern.
  • Retrievagen A (pH-Wert 6.0) wird als zwei separate Lösungen angeboten, die gemischt werden müssen
  • Retrievagen B (pH-Wert 9.5) wird als gebrauchsfertige Lösung angeboten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-basierter Puffer mit chemischen Wirkstoffen zur Wiederherstellung von Epitopen
250 ml
9,5
Retrievagen B
Rückgewinnung Reagenz
Immunhistochemische Färbung
RUO
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Retrievagen-Antigen-Rückgewinnungssysteme > Retrievagen B (pH-Wert 9.5)