Learn More
BD Recombinant Mouse TNF
Potent multifunctional cytokine containing 156 amino acid residues
Marke:  BD 554589
803.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15817798
  • 805.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glycosylated protein
  • Exerts regulatory and cytotoxic effects on wide range of normal lymphoid and non-lymphoid cells and tumor cells
  • Storage buffer: frozen aqueous buffered solution containing BSA
Bioassay, ELISA standard, blocking
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200μg/mL
Frozen aqueous Buffered solution containing BSA
10μg
Mouse
Bioassay, Blocking Agent, ELISA Standard
TNF-alpha Recombinant Protein
-80°C
Recombinant
Produktvorschläge
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Recombinant Mouse TNF > Recombinant Mouse TNF; 200μg/mL; 10μg