Learn More
BD Port-A-Cul™ Anaerobe Sammel- und Transportsysteme
Vielseitig – Verwendung mit Flüssigkeits-, Gewebe- oder Abstrichproben
Marke:  BD 221602
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17182846
  • 645.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Collect and maintain specimens at 20° to 25°C for up to 72 hours
  • Ensure aerobic, anaerobic, microaerophilic or facultative microorganism viability during transport from patient to laboratory (including Campylobacter jejuni)
  • Reduced medium formulated to protect oxygen-sensitive microbes
  • Media contain an indicator that continuously monitors the reduced media status
  • Collect specimen on a swab, as a fluid, or as a tissue specimen
  • Available as tube system (capacity 11mL), jar system (capacity 20mL), or vial system (capacity 5mL)
  • Sterile Package contains either one tube and two polyester-tipped wooden swabs, one vial or one jar
  • Screw-cap jar is 3 in. tall and has a 1 in.-wide mouth; not for use with fluids
  • Fluid Collection Kit contains one sterile-packaged vial containing media and a 5cc syringe with a 22-gauge needle and Luer-Lok™ closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Port-A-Cul™ Transport Jar
Zum Erhalt der Lebensfähigkeit von anaeroben, fakultativen und aeroben Mikroorganismen während des Transports vom Patienten zum Labor
20°bis 25 °C
Steril
10 Pk.