Learn More
BD Pharmingen™ MitoStatus Rot
In Zellen, die Apoptose, oxidativen Stress, Nekrose und andere zelluläre Prozesse durchlaufen, kann das Mitochondrien-Membranpotenzial (ΔΨ m) depolarisiert werden.
Marke:  BD 564697
267.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15883819
  • 268.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-09-2025
Beschreibung
In Zellen, die eine Apoptose durchlaufen, verursachen pro-apoptotische Proteine der Familie Bcl-2 eine Permeabilisierung der äußeren Membran der Mitochondrien (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization, MOMP). Dies führt zur Freisetzung von Zytochrom C und anschließend zur Aktivierung von Caspase-9 und der Caspase-Kaskade. MOMP korreliert oft mit dem Verlust des Potentials der Innenmembrand der Mitochondrien (ΔΨm) Dieser Verlust kann mithilfe eines ΔΨm-empfindlichen Farbstoffen nachgewiesen werden. Diese kationischen, lipophilen Farbstoffe sammeln sich innerhalb der Mitochondrien gesunder Zellen, nicht jedoch innerhalb der Mitochondrien, die ΔΨm durch eine Auslösung der Apoptose oder Behandlung mit einem mitochondrialen Entkoppler verloren haben.
BD Pharmingen™ MitoStatus Red ist ein fluoreszierender Farbstoff, der leicht von aktiven Mitochondrien sequestiert wird und die Durchflusszytometrie oder Bildgebungsanalyse ermöglicht, um die Apoptose oder die mitochondriale Depolarisation zu beurteilen. Apoptotische Zellen oder Zellen mit depolarisierten Mitochondrien haben eine verminderte Fluoreszenz. MitoStatus Red hat ein Anregungsmaximum bei 622 nm und ein Emissionsmaximum bei 648 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100μ g
Getestet in der Entwicklung: Mensch, Maus
Lagern Sie das Farbstoffpulver bei Anlieferung bis zur Verwendung trocken und vor Licht geschützt bei ≤ -20 °C. Bei sachgerechter Lagerung ist das Farbstoffpulver mindestens 12 Monate haltbar. Nach der Rekonstitution mit DMSO lagern Sie die Stammlösung bei ≤ -20 °C in kleinen Aliquoten. Bei sachgerechter Lagerung ist die Stammlösung mindestens 6 Monate haltbar.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Pharmingen™ MitoStatus Rot > 100ug.