Learn More
BD Pharmingen™ IHC Zink-Fixierung
Eine Alternative zur Formalinfixierung von Gewebe für paraffineingebettete Schnitte
Marke:  BD 552658
370.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15886838
  • 371.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-06-2025
Beschreibung
Zehnprozentiges, neutral gepuffertes Formalin-fixiertes Gewebe durch die Vernetzung von Proteinen. Dadurch wird möglicherweise eine Konformationsänderung oder “Maskierung” des antigenen Epitops verursacht, die zu einer reduzierten oder fehlenden Antikörperreaktivität führt. Zur Entmaskierung des Epitops werden verschiedene Antigen-Wiedergewinnungsverfahren verwendet, jedoch ist es oft nicht möglich, das Epitop wiederzugewinnen und eine optimale immunhistochemische Färbung zu erhalten. In diesen Situationen wird die Verwendung von IHC Zink-Fixiermittel als ein milderes Fixiermittel als Formalin empfohlen.
  • Zink-fixierte paraffineingebettete Schnitte zeigen eine sehr gute Immunfärbung mit vielen Leukozyten-Markern und eine Gewebemorphologie, die mit einer Formalin-Fixierung vergleichbar ist.
  • Die Anwendung von Antigen-Wiedergewinnungsverfahren auf die Zink-fixierten Paraffinschnitte kann die Antikörperreaktivität in einigen Fällen weiter verbessern.
Es gibt einige Antigene, die durch Zink-Fixierung nicht erhalten bleiben. In diesen Situationen ist die Verwendung von frischem gefrorenem Gewebe für die immunhistochemische Färbung die einzige Alternative.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Raumtemperatur
Fixiermittel
Immunhistochemische Färbung
Flüssig
Klar
10 X
500 ml
7,2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Pharmingen™ IHC Zink-Fixierung > 10X; 500 ml