Learn More
BD Mouse Th1/Th17 Phenotyping Kit
Simultaneously view TH17 and TH1 in mouse model systems
Marke:  BD 560759
1025.06 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15850469
  • 1030.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mouse Th1/Th17 Phenotyping Cocktail (CD4 PerCP-Cy™ 5.5, IL-17A PE, Mouse IFN-γ FITC), BD Cytofix™ Fixation Buffer, BD Perm/Wash™ Buffer, BD GolgiStop™ Protein Transport Inhibitor
Beschreibung
Beschreibung
  • Provide a simple solution for measurement of multiple cytokines or transcriptions factors from a single sample using multicolor flow cytometry
  • Can be used to analyze ex vivo lymphoid cell samples or to monitor T helper cell differentiation
  • Ensures indentification and characterization of the nature of the T helper cell types
  • Allow for staining of surface CD4 along with intracellular factors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Mouse Th1/Th17 Phenotyping Kit > 1 Kit (50 Tests)
For research use only. Not for diagnostic or therapeutic procedures.