Learn More
BD MicroFlow™ Rat Micronuclei Analysis Plus Kit
Used when preparing rat blood samples for flow cytometric enumeration of micronucleated erythrocyte populations
Marke:  BD 552731
5274.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15816848
  • 5275.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MicroFlow method components are the biological standards which aid flow cytometer configuration for the micronucleus scoring application.
  • Offers advantages over other automated methods of analysis
  • Has significant advantages compared to tradition al microscopic scoring techniques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rat
60 Tests
RUO
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD MicroFlow™ Rat Micronuclei Analysis Plus Kit > 60 Tests