Learn More
BD MacroVue™ RPR-Karten und -Komponenten
For large-scale testing in public health and clinical laboratories
Marke:  BD 276709
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17352421
  • 212.00 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die RPR Card Antigen-Suspension ist ein auf Kohlenstoffpartikeln basierendes Cardiolipin-Antigen1, das Reagin erkennt, eine antikörperähnliche Substanz, die in Serum oder Plasma von syphilitischen Personen und mitunter in Serum oder Plasma von Personen mit anderen akuten oder chronischen Erkrankungen vorhanden ist. Das Reagin bindet an das Testantigen, das aus Cardiolipin-Lecithin-beschichteten Cholesterinpartikeln besteht und eine makroskopische Flockung verursacht.
  • CLIA-Komplexität: Moderat
  • Nichttreponemaler Test
  • Zum serologischen Nachweis von Syphilis, wie beschrieben in A Manual of Tests for Syphilis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reagin (Syphilis)
Für umfangreiche Testungen in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen und klinischen Laboren
10 Packung
RPR-Kontrollkarten
BD MacroVue RPR Kontrollkarten, 18 mm, rund
Name des Produkts
BD MacroVue™ RPR-Karten und -Komponenten > Kontrollkarten; 18 mm, rund (R-, RM- und NR-Spots)