Learn More
BD IMag™ Puffer
Für die optimale Markierung von Leukozyten mit BD IMag-Partikeln und für eine optimale magnetische Zelltrennung mit dem BD IMagnet™ Zellteilungsmagnet
Marke:  BD 552362
356.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15951250
  • 357.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Eine 10X-Lösung mit Rinderserumalbumin, EDTA und Natriumazid in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Magnetische Zelltrennung
4 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD IMag™ Puffer > Zelltrennungsreagenz; 100 ml