Learn More
BD Human IL-1β Set II
An immunoassay design to fit individual laboratory needs
Marke:  BD 557953
1534.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15859128
  • 1535.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Capture antibody, detection antibody, enzyme reagent, standards, instruction/analysis certificate
Beschreibung
Beschreibung
To develop enzyme-linked immunosorbent assays (ELISA) for natural or recombinant human IL-1β in serum, plasma, and cell culture supernatants
Enzyme-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3.9 to 250pg/mL
Human IL-1 beta Set II
-80°C
ELISA
20 Plates
Human
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Human IL-1β Set II > Human IL-1β Set II