Learn More
Cocktail zur Anreicherung von humanen dendritischen Zellen, BD
Zur Auswahl von negativen dendritischen Zellen aus peripherem Blut
Marke: BD Biosciences 558420
1608.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Kontakt mit Haut und Augen, Verschlucken und Kontakt mit Wärme, Säuren und Metallen vermeiden
Includes:
Cocktail zur Anreicherung von humanen dendritischen Zellen, 5.0 ml:
- Biotin Maus/Anti-Human CD3, Klon UCHT1
- Biotin Maus/Anti-Human CD14a, Klon M5E2
- Biotin Maus/Anti-Human CD19, Klon HIB19
- Biotin Maus/Anti-Human CD41a, Klon HIP8
- Biotin Maus/Anti-Human CD56, Klon B159
- Biotin Maus/Anti-Human CD66b, Klon G10F5
- Biotin-Maus/Anti-Human CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2)
- Biotin Maus/Anti-Human IgE, Klon G7-26
- in wässriger Pufferlösung mit 0.09 % Natriumazid
BD IMag Streptavidin-Partikel Plus – DM, 7.5 ml:
- in wässriger Pufferlösung mit BSA™ und 0.09 % Natriumazid
Beschreibung
Färbt gleichzeitig Erythrozyten, Thrombozyten und die meisten Leukozyten bis auf DC. Anschließend wird die negative Auswahl durchgeführt, um den nicht markierten DC anzureichern
- Enthält biotinylierte monoklonale Antikörper, die Antigene erkennen, die auf Erythrozyten, Thrombozyten und peripheren Leukozyten exprimiert werden, die nicht DC sind
- BD IMag™ Streptavidin-Partikel Plus – DM sind magnetische Nanopartikel, die Streptavidin kovalent an ihre Oberflächen konjugiert haben
- Verhindert die versehentliche Aktivierung von angereichertem DC durch die Verwendung von Reagenzien, die nicht direkt an DC binden
Anwendungsbereiche:
Durchflusszytometrie, Gewebekultur
Spezifikation
4 °C | |
5mL | |
Cocktail zur Anreicherung von dendritischen Zellen |
Cocktail zur Anreicherung von humanen dendritischen Zellen, 5 ml: Biotin Maus Anti-Human CD3, Klon UCHT1, CD14, Klon M5E2, CD19, Klon HIB19, CD41a, Klon HIP8, CD56, Klon B159, CD66b, Klon G10F5, CD235a (Glycophorin A), Klon GA-R2 (HIR2), IgE, Klon G7-26, BD IMag Streptavidin-Partikel Plus - DM, 7.5 ml | |
RUO |
Nur für Forschungszwecke