Learn More
BD Horizon™ PE-CF594 Annexin V
Eine empfindliche Sonde zur Identifizierung apoptotischer Zellen, die sich an negativ geladene Phospholipidoberflächen mit einer höheren Affinität für Phosphatidylserin (PS) als die meisten anderen Phospholipide bindet
Marke:  BD 563544
370.22 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15892869
  • 371.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Spezifikation
Durchflusszytometrie
Gehäuse PE-CF594
Gepufferte Lösung
50 Tests
Unverdünnt bei 4 °C lagern
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Horizon™ PE-CF594 Annexin V > 50 Tests
Nur für Forschungszwecke