Learn More
BD Horizon™ BV711 Annexin V
Eine empfindliche Sonde zur Identifizierung apoptotischer Zellen, die sich an negativ geladene Phospholipidoberflächen mit einer höheren Affinität für Phosphatidylserin (PS) als die meisten anderen Phospholipide bindet
Marke:  BD 563972
640.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15853249
  • 645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Spezifikation
Durchflusszytometrie
Gehäuse BV711
Gepufferte Lösung
100 Tests
Unverdünnt bei 4 °C lagern
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Horizon™ BV711 Annexin V > 100 Tests
Nur für Forschungszwecke