Learn More
BD Horizon™ BV421 Annexin V
Eine empfindliche Sonde zur Identifizierung apoptotischer Zellen, die sich an negativ geladene Phospholipidoberflächen mit einer höheren Affinität für Phosphatidylserin (PS) als die meisten anderen Phospholipide bindet
Marke: BD 563973
592.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Durchflusszytometrie | |
Gehäuse BV421 | |
Gepufferte Lösung |
100 Tests | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |
Nur für Forschungszwecke