Learn More
BD Fut-175 (Futhan)
Synthetischer Proteasehemmer mit breiter Spezifität und ein Inhibitor für die klassischen und alternativen Wege der Komplementaktivierung
Marke: BD 552035
539.28 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Alias: Futhan
- Chemische Bezeichnung: 6-amidino-2-naphthyl p-Guanidinobenzoat Dimethanesulfonat
- Molekülgewicht: 539.58 Da
- Lagerungspuffer: Gefriergetrocknetes Pulver
Serum-Stabilisator
Spezifikation
Serum-Stabilisator | |
5 mg | |
FUT-175 (Futhan) |
4 °C | |
539,58 | |
Lyophilisiertes Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Fut-175 (Futhan) > Fut-175 (Futhan); 5 mg
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur