Learn More
BD APC BrdU-Fluss-Kit
1035.00 CHF - 2975.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Produkttyp APC BrdU-Fluss-Kit
Kennzeichnung RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: One 65μL vial fluorochrome-conjugated Anti-BrdU antibody, one 25mL bottle BD Cytofix/Cytoperm™ buffer, two 25mL bottles BD perm/wash™ buffer (10X), one 10mL bottle BD Cytoperm™, DNase; BrdU; 7-AAD; Kit Manual
Produkte 2
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Tests Preis Menge & Verfügbarkeit  
15819098
missing translation for 'viewDocuments'
BD
557891
200 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10574894
missing translation for 'viewDocuments'
BD
559619
50
1035.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-05-2025
Add to basket
Specifications
4 °C
APC BrdU-Fluss-Kit
RUO
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BD APC BrdU-Fluss-Kit