Learn More
BD Difco™ Vibrio cholerae Antisera
Quick reactive Gold standard Vibrio cholerae Antisera
92.25 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11792784
|
BD
224301 |
Mikrobiologische Medien |
147.00 CHF
3 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11722794
|
BD
224311 |
Mikrobiologische Medien |
128.00 CHF
3 Milliliter |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11742794
|
BD
224321 |
Mikrobiologische Medien |
92.25 CHF
3 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Product type: Antigens and Antisera
- Groupings: U through Z Products
- Sub type: Vibrio cholerae
- Type: Antisera
- Lyophilized, rehydrate to 3mL
- Sufficient reagent for 20 slide tests
- Available with 3 different antiserum types and O Antibodies
- Shelf Life: 1095 days
Rabbit serum for slide agglutination test
Certifications
CE marked
Spezifikation
CE-Zeichen | |
Kühlen, bei 2 °C bis 8 °C lagern | |
Mikrobiologische Medien |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Tage
- BD Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium azide