Learn More
BD Difco™ Salmonella O QC Antigens
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Salmonella O antigen
146.00 CHF - 217.26 CHF
Spezifikation
Produkttyp Antigen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Gruppe C1 Faktoren 6 (240985) und Poly A-I und Vi (240993)
Menge 1mL.
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Produkte 5
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11798313
Unterlagen ansehen
BD
221331
Antigen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11778313
Unterlagen ansehen
BD
221311
Antigen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11768313
Unterlagen ansehen
BD
221301
Antigen
192.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11708323
Unterlagen ansehen
BD
221341
Antigen
146.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788313
Unterlagen ansehen
BD
221321
Antigen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Product type: Antigens and Antisera
  • Groupings: Q through S products
  • Sub type: Quality control antigens
  • Type: Antigens
  • Volume: 1mL
  • Shelf life: 730 days
Certifications
CE marked
Spezifikation
Spezifikation
Antigen
Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Gruppe C1 Faktoren 6 (240985) und Poly A-I und Vi (240993)
1mL.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 730 Tage