Learn More
BD Difco™ Salmonella O QC Antigens
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Salmonella O antigen
Marke:  BD 221341
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708323
  • 146.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Antigene und Antiseren
  • Gruppierungen: Produkte Q bis S
  • Unterart: Antigene für die Qualitätskontrolle
  • Typ: Antigene
  • Volumen: 1mL.
  • Haltbarkeitsdauer: 730 Tage
Certifications
CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antigen
Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Gruppe C1 Faktoren 6 (240985) und Poly A-I und Vi (240993)
1 ml