Learn More
BD Difco™ Salmonellen H-Antiserum x
Qualitative Röhrchen-Agglutinationstests zur serologischen Differenzierung von Salmonellen
Marke:  BD 225551
Artikelnummer. 11792824
  • 386.00 CHF / 3 Milliliter
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Die Produkte enthalten Natriumazid, das beim Einatmen, bei Hautkontakt und beim Verschlucken giftig ist und mit Blei und Kupfer zu hochexplosiven Metallaziden reagieren kann. Bei der Entsorgung mit viel Wasser spülen, um Azid-Ansammlungen zu vermeiden. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser waschen. Verpackung enthält trockenen Naturkautschuk.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gefriergetrocknete und polyklonale Kaninchen-Antiseren
  • Absorbiert oder nicht absorbiert, speziell für Antigene der Phase 1 oder Phase 2
  • Durchführung von 150 bis 1500 Tests
  • Identifizierung von Salmonellen durch Geißelantigene (H)
  • Natriumazid (0,2 %) wird als Konservierungsmittel verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antiserum
3 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Salmonellen H-Antiserum x > Salmonellen H-Antiserum x