Learn More
BD Difco™ Hefe-Stickstoffbasis ohne Aminosäuren
Wird zur Klassifizierung von Hefen auf der Grundlage von Aminosäure- und Kohlenhydratvorgaben verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Nitrogen-Base ohne Aminosäuren ist ein Trockenkulturmedium, das in vielen Anwendungen der Molekulargenetik verwendet wird. Zubereitet nach den Formeln von Wickerham.
131.00 CHF - 3825.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9000 |
---|---|
Farbe | Weiß bis cremefarben |
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Form | Dehydriertes Pulver |
Medientyp | Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11733573
|
BD
291920 |
2 kg | Eimer |
1205.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11743573
|
BD
291930 |
10 kg | Eimer |
3825.00 CHF
10 Kilogramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11753573
|
BD
291940 |
100 g | Flasche | N/A | ||||||
17234363
|
BD
291940 |
100 g | Flasche |
131.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren enthält alle essentiellen Vitamine und anorganischen Salze, die für die Kultivierung von Hefen mit Ausnahme von Histidin, Methionin, Tryptophan und einer Kohlenhydratquelle erforderlich sind.
- Aufbereitet gemäß Guenter Modifikation der Rezeptur von Wickerham’s Yeast Nitrogen Base
- Gute Kulturreaktion mit Kloeckera apiculata 9774 und Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH-Wert (0.67 %-Lösung, 25 °C): 5.4 ± 0.2
Hefen sind einzellige, eukaryotische, knospende Zellen, die in der Regel rund bis oval oder länglich sind. Sie vermehren sich hauptsächlich durch die Produktion von Blastokonidien (Knospen). Hefekolonien besitzen eine feuchte, cremige oder glatte bis membranöse Textur. Hefen gelten als opportunistische Pathogene.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
ISO 9000 | |
2 °C bis 8 °C | |
Hefe-Stickstoff-Basismedium ohne Aminosäuren | |
Stickstoffversorgung: Ammoniumsulfat 5 g/l Vitamine: Biotin 2 μg/l, Calciumpantothenat 400 μg/l, Folsäure 2 μg/l, Inositol 2.000 μg/l, Niacin 400 μg/l, p-Aminobenzoesäure 200 μg/l, Pyridoxin-Hydrochlorid 400 μg/l, Riboflavin 200 μg/l, Thiamin-Hydrochlorid 400 μg/l Verbindungen, die Spurenelemente ergänzen: Borsäure 500,0 μg/l, Kupfersulfat 40,0 μg/l, Kaliumjodid 100,0 μg/l, Eisen(III)-chlorid 200,0 μg/l, Mangansulfat 400,0 μg/l, Natriummolybdat 200,0μg/l, Zinksulfat 400,0 μg/l Salze: Monokaliumphosphat 1,0 g/l, Magnesiumsulfat 0,5 g/l, Natriumchlorid 0,1 g/l, Calciumchlorid 0,1 g/l |
Weiß bis cremefarben | |
Dehydriertes Pulver | |
Mikrobiologische Medien | |
Zur Klassifizierung von Hefen basierend auf der Stickstoffassimilation |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.