Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar
Mäßig selektives Medium, das zur Isolierung und Differenzierung enterischer Krankheitserreger, insbesondere Shigella-Arten, empfohlen wird
130.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
---|---|
Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
Form | Dehydriert |
Medientyp | XLD-Agar |
Produkttyp | Agar |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11703513
|
BD
278850 |
500 g | Flasche |
130.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11783503
|
BD
278820 |
2 kg | Eimer |
408.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Rezeptur: Xylose 3.5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Lactose 7.5 g/l, Saccharose 7.5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0.08 g/l, Natriumdesoxycholat 2.5 g/l, Ammoniumeisen(III)-citrat 0.8 g/l, Natriumthiosulfat 6.8 g/l, Agar 13.5 g/l
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Spezifikation
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP | |
Dehydriert | |
Agar | |
Isolierung und Differenzierung enterischer Pathogene |
< 30 °C | |
XLD-Agar | |
Xylose 3,5 g/l, L-Lysin 5 g/l, Laktose 7,5 g/l, Saccharose 7,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Hefeextrakt 3 g/l, Phenolrot 0,08 g/l, Natriumdesoxycholat 2,5 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,8 g/l, Natriumthiosulfat 6,8 g/l, Agar 13,5 g/l |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1825 Tage
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Bile, extract, Ammonium iron(III) citrate