Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Marine-Bouillon 2216
Kultiviert heterotrophe marine Bakterien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: Marine-Bouillon 2216 hat eine Haltbarkeit von 1825 Tagen.
Marke: BD 279110
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dehydriert
- Kulturmedien
- Marine-Bouillon 2216
Spezifikation
CE | |
Dehydriert | |
Mikrobiologische Medien | |
Züchtung heterotropher Meeresbakterien | |
500 g |
Kühl lagern | |
Marine-Bouillon 2216 | |
Pepton 5 g/l, Hefeextrakt 1 g/l, Eisencitrat 0,1 g/l, Natriumchlorid 19,45 g/l, Magnesiumchlorid 5,9 g/l, Magnesiumsulfat 3,24 g/l, Calciumchlorid 1,8 g/l, Kaliumchlorid 0,55 g/l, Natriumbikarbonat 0,16 g/l, Kaliumbromid 0,08 g/l, Strontium | |
Flasche |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: calcium chloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Marine-Bouillon 2216 > Marine-Bouillon 2216; 500 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur