Learn More
BD Cytometric Bead Array Rat IL-6 Flex Set Standard
Lyophilized Rat IL-6
Marke:  BD 558483
Artikelnummer. 15849428
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 100,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory Status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls.
Bestellinformation
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
100 Tests
Durchflusszytometrie
100000pg/mL
0.2mL
Lyophilisiert
Technical data sheet
Cytometric Ab Control Standards
RUO
4 °C
Ratte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BD Cytometric Bead Array Rat IL-6 Flex Set Standard > Rat IL-6