Learn More
BD CBA-Kit für Th1-/Th2-Zytokin der Maus
Optimiert für die Analyse physiologisch relevanter Konzentrationen (pg/ml-Spiegel) spezifischer Zytokin-Proteine in Gewebekulturüberständen und Serumproben
Marke: BD 551287
2769.16 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Reagenzien für die Erfassung und den Nachweis von IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ und TNF; Normen; Waschpuffer; Assay-Verdünner; Zytometer-Setup-Reagenzien
Beschreibung
BD CBA-Assays bieten eine Methode zur Erfassung eines löslichen Analyten oder von Sets von Analyten mit Beads bekannter Größe und Fluoreszenz, wodurch Analyte mit Durchflusszytometrie nachgewiesen werden können.
- Kann zur Messung von Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-5 (IL-5), Interferon-γ (IFN-γ) und Tumor-Nekrose-Faktor (TNF)-Proteinkonzentrationen in einer einzelnen Probe verwendet werden
- Liefert ausreichende Reagenzien für die Analyse von 80 Proben
Spezifikation
IL-2, IL-4, IL-5, IFN-g und TNF | |
Zur Analyse physiologisch relevanter Konzentrationen (pg/ml-Spiegel) spezifischer Zytokin-Proteine in Gewebekulturüberständen und Serumproben | |
80 Tests | |
2 °C bis 8 °C |
Nur für Forschungszwecke.