Learn More
BD CBA-Kit II für humanes Th1-/Th2-Zytokin
Optimiert für die Analyse spezifischer Zytokine in Gewebekulturüberständen, EDTA-Plasma und Serumproben
Marke:  BD 551809
3236.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15886698
  • 3240.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Reagenzien für die Erfassung und den Nachweis von IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF und IFN-γ; Waschpuffer; Assay-Verdünner; Serumsteigerungspuffer; Zytometer-Setup-Reagenzien
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zur quantitativen Messung von Interleukin-2 (IL-2), Interleukin-4 (IL-4), Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-), Interleukin- (IL-10), Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) und Interferon-γ (IFN-γ)-Proteinkonzentrationen in einer einzelnen Probe verwendet werden
  • Das im Kit enthaltene Nachweisreagenz ist eine Mischung aus Phycoerythrin (PE)-konjugierten Antikörpern, die ein Fluoreszenzsignal proportional zur Menge an gebundenem Analyt liefert
  • Liefert ausreichende Reagenzien zur quantitativen Analyse von 80 Proben
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human
Zur Analyse spezifischer Zytokine in Gewebekulturüberständen, EDTA-Plasma und Serumproben
2 °C bis 8 °C
IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF und IFN-g
80 Tests
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD CBA-Kit II für humanes Th1-/Th2-Zytokin > 1 Kit (80 Tests)