Learn More
BD Caspase-9-Inhibitor, LEHD-FMK
Irreversibler und zelldurchlässiger Inhibitor von Caspase-9
Marke:  BD 550381
419.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15856258
Beschreibung
Beschreibung
Mitglieder der Caspase-Familie spielen eine Schlüsselrolle bei Entzündungen und Apoptose von Säugetieren. Das Z-LEHD-FMK Peptid ist O-methyliert in der P1-Position auf Asparaginsäure, was eine verbesserte Stabilität und erhöhte Zelldurchlässigkeit bietet. Der Z-LEHD-FMK-Inhibitor kann für die Verwendung in In-vivo- und In-vitro-zellbasierten Assays zur Hemmung primär der Caspase-9-Aktivität und zur Untersuchung von Ereignissen nach der Caspase-9-Aktivierung konzipiert.
  • Inhalt: Gefriergetrocknet; in DMSO rekonstituierbar
  • Format: Gereinigt
  • Molekülgewicht: 804 Daltons
Mehrfaches Einfrieren/Auftauen des Produkts vermeiden.
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchflusszytometrie
-20 °C
804
Gereinigt
Gefriergetrocknet in Dimethylsulfoxid
1 mg
Z-LEHD-FMK
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Caspase-9-Inhibitor, LEHD-FMK > Caspase-9-Inhibitor, LEHD-FMK
Nur für Forschungszwecke.