Learn More
BD Calcium – Assay-Kit
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
Marke:  BD 640176
963.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15806289
  • 965.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Calcium-Indikator, 10x-Signalverstärker
Beschreibung
Beschreibung
  • Der Assay umfasst nur einen Schritt für Farbstoffzusatz und erfordert kein Waschen
  • Ermöglicht eine einfache Implementierung in Umgebungen mit hohem Durchsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
1 Fläschchen Kalziumindikator ,10 ml Signalverstärker (10x, gefriergetrocknet), 90 ml Kalzium-Assaypuffer 1x
Calcium – Assay-Kit
Für die homogene Messung intrazellulärer Calciumveränderungen
10 Aufreinigungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Calcium – Assay-Kit > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke