Learn More
BD Bromdesoxyuridin (BrdU)
Ein in Zellvermehrungssstudien eingesetztes Thymidin-Analogon.
Marke: BD 550891
215.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BrdU in der Kultur wird während der DNA-Synthese in die DNA integriert. Die zelluläre Integration von BrdU kann durch anti-BrdU-spezifische Antikörper nach der Membranpermeabilisierung durch Durchflusszytometrie oder Immunhistochemie nachgewiesen werden.
- Frei von Konservierungsstoffen; unter aseptischen Bedingungen handhaben
- Wird als fünf Fläschchen geliefert, die jeweils 0.5 ml einer 10 mg/ml in 1 X DPBS verdünnten Lösung enthalten
Spezifikation
Flüssig | |
Bromdesoxyuridin (BrdU) | |
10 mg/mL | |
Die zelluläre Integration von BrdU kann durch Anti-BrdU-spezifische Antikörper nach der Membranpermeabilisierung durch Durchflusszytometrie oder Immunhistochemie nachgewiesen werden |
7,2 | |
-80 °C | |
25 mg |