Learn More
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
612.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Bakterienmedien |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockenkulturmedien |
Quelle | Tierischen Ursprungs |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17787009
|
Gibco™
211922 |
5 lb. |
612.00 CHF
2.26 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. | |
Bakterienmedien | |
Tierischen Ursprungs |
Pulver | |
Trockenkulturmedien |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1460 Tage
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton