missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Taxo™ A Discs (Cartridge)

For presumptive identification of group A beta-hemolytic streptococci based on susceptibility to a low level of bacitracin

49.40 CHF

Spezifikation

Antimikrobielle Mittel Bacitracin
Konzentration 0.04U.
Inhalt und Lagerung -20°bis +8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Differenzierung von Streptokokken der Gruppe A.
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Verpackungsart Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11772964
Unterlagen ansehen
BD
231552
10 Kassetten 10 x 50 Blättchen
49.40 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Impregnated with approximately 0.04 units of bacitracin per disc

Taxo A discs are not for susceptibility testing.

Bestellinformation

Cartridge of 50 discs

Spezifikation

Spezifikation

Bacitracin
0.04U.
-20°bis +8 °C
Zur Differenzierung von Streptokokken der Gruppe A.
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : 548 Tage

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Für in vitro -Diagnostik.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt