Learn More
BD BBL™ Taxo™ A Discs (Cartridge)
For presumptive identification of group A beta-hemolytic streptococci based on susceptibility to a low level of bacitracin
Marke:  BD 231552
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11772964
  • 49.40 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 05-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit ca. 0,04 Einheiten Bacitracin pro Scheibe imprägniert
Taxo A-Scheiben sind nicht für Empfindlichkeitstests geeignet.
Bestellinformation
Cartridge of 50 discs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacitracin
-20°bis +8 °C
10 Kassetten
0.04U.
Zur Differenzierung von Streptokokken der Gruppe A.
10 x 50 Blättchen
Für in vitro -Diagnostik.